Learn More
Solution d’hypochlorite de sodium, qualité réactif, chlore disponible à 4,00 à 4,99 %, Honeywell
Qualité réactif, chlore disponible 4,00 à 4,99 %
21.49€ - 481.34€
Identifiants chimiques
CAS 7681-52-9
Formule moléculaire ClNaO
Poids moléculaire (g/mol) 74.439
Numéro MDL MFCD00011120
Clé InChI SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
CID PubChem 23665760
ChEBI CHEBI:32146
Nom IUPAC sodium;hypochlorite
SMILES [O-]Cl.[Na+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15638340
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Research Chemicals
239305-25ML
25 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15692440
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Research Chemicals
239305-500ML
500 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15682440
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Research Chemicals
239305-3L
3 L Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15602450
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Research Chemicals
239305-5L
5 L Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Identifiants chimiques
7681-52-9
74.439
SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
23665760
sodium;hypochlorite
ClNaO
MFCD00011120
sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
CHEBI:32146
[O-]Cl.[Na+]
Spécification
Sodium Hypochlorite Solution
ClNaO
MFCD00011120
sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
[O-]Cl.[Na+]
74.439
CHEBI:32146
Réactif
17.5mmHg (20°C)
7681-52-9
NaClO
3082
SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
sodium;hypochlorite
23665760
74.44g/mol
Available chlorine 4.00 to 4.99%
1.097g/mL at 25°C
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P273-P280-P305 + P351 + P338
H315-H318-H400
missing translation for 'einecsNumber' : 231-668-3