Learn More
Solution d’hypochlorite de sodium, qualité réactif, chlore disponible à 4,00 à 4,99 %, Honeywell
Code produit. 15692440
Click to view available options
Quantité:
25 mL
500 mL
3 L
5 L
Qualité réactif, chlore disponible 4,00 à 4,99 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-52-9
Formule moléculaire ClNaO
Poids moléculaire (g/mol) 74.439
Numéro MDL MFCD00011120
Clé InChI SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
CID PubChem 23665760
ChEBI CHEBI:32146
Nom IUPAC sodium ; hypochlorite
SMILES [O-]Cl.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Hypochlorite Solution
Quantité 500 mL
Formule linéaire NaClO
Numéro UN 3082
Poids de la formule 74.44g/mol
Qualité Réactif
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Available chlorine 4.00 to 4.99%
Tension de vapeur 17.5mmHg (20°C)
Densité 1.097g/mL at 25°C