Learn More
Hydroxyde de sodium, 97+ %, réactif ACS, granulés, Thermo Scientific Chemicals
31.26€ - 564.81€
Identifiants chimiques
CAS | 1310-73-2 |
---|---|
Formule moléculaire | HNaO |
Clé InChI | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
CID PubChem | 14798 |
ChEBI | CHEBI:32145 |
Nom IUPAC | hydroxyde de sodium |
SMILES | [OH-].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10475091
|
Thermo Scientific Acros
424335000 |
500 g |
31.26€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10460394
|
Thermo Scientific Acros
424330010 |
1 kg |
42.61€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10187850
|
Thermo Scientific Acros
424330025 |
2.5 kg |
91.76€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10776232
|
Thermo Scientific Acros
424330100 |
10 kg |
263.31€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11964131
|
Thermo Scientific Acros
424330251 |
25 kg |
564.81€
25kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1310-73-2 | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
14798 | |
hydroxyde de sodium |
HNaO | |
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic | |
CHEBI:32145 | |
[OH-].[Na+] |
Spécification
Sodium hydroxide | |
1390.0°C | |
318.0°C | |
HNaO | |
01,1083; 05,616; 07,336; 08,460 | |
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic | |
[OH-].[Na+] | |
39.997 | |
CHEBI:32145 | |
≥97% | |
Flacon en plastique | |
Culot |
Blanc | |
1310-73-2 | |
97+% | |
NaOH | |
15, 8761 | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
hydroxyde de sodium | |
14798 | |
40 | |
Réactif ACS | |
1mbar at 700°C |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS P
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Peut être corrosif pour les métaux.
Aperçu des cas d’urgence
Provoque des brûlures graves par toutes les voies d’exposition.Hygroscopique.
NFPA
Santé :3
Inflammabilité :
danger
- Sodium hydroxide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.