Learn More
Hydroxyde de sodium, 97+ %, réactif ACS, granulés, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
25 kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium hydroxide |
Couleur | Blanc |
Point d’ébullition | 1390.0°C |
Point de fusion | 318.0°C |
Plage de pourcentage du dosage | 97+% |
Formule linéaire | NaOH |
Fieser | 01,1083; 05,616; 07,336; 08,460 |
Merck Index | 15, 8761 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: completely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and glycerol,insoluble in acetone |
Quantité | 25 kg |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium hydroxide
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.