Learn More
Hydroxyde de sodium, 5 M
156.00€ - 270.00€
Spécification
Couleur | Incolore |
---|---|
Concentration | 200g NaOH/l H2O = 5 N (±0.01/20°C) |
Densité | 1.18g/mL |
Informations sur la solubilité | Soluble in water |
Odeur | Odourless |
Forme physique | Liquide |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11903243
|
Chem Lab
CL05.1425.5000 |
5 L | 473 ml |
156.00€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11923253
|
Chem Lab
CL05.1435.9010 |
10 L | 10 L |
270.00€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Sodium hydroxyde solution 0,357M-0,357N• Certifiée NIST, prête à l'emploi pour la volumétrie
Spécification
Incolore | |
1.18g/mL | |
Odourless |
200g NaOH/l H2O = 5 N (±0.01/20°C) | |
Soluble in water | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Sodium hydroxyde 5 mol/l
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium hydroxide, pellets a.r.