Learn More
Hydroxyde de sodium, 5 M
Click to view available options
Quantité:
5 L
10 L
Conditionnement:
473 ml
10 L
Description
Sodium hydroxyde solution 0,357M-0,357N
• Certifiée NIST, prête à l'emploi pour la volumétrie
• Certifiée NIST, prête à l'emploi pour la volumétrie
Spécification
Spécification
Couleur | Incolore |
Concentration | 14.16g NaOH/l H2O = 1/2.825 N (±0.0007/20°C) |
Densité | 1.02g/mL |
Informations sur la solubilité | Soluble in water |
Quantité | 10 L |
Odeur | Odourless |
Conditionnement | 10 L |
Forme physique | Liquide |