Learn More
Arséniate d’hydrogène de sodium heptahydraté, ACS, 98,0 à 102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
150.00€ - 451.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10048-95-0 |
---|---|
Formule moléculaire | AsH15Na2O11 |
Poids moléculaire (g/mol) | 312.01 |
Numéro MDL | MFCD00149179 |
Clé InChI | KOLXPEJIBITWIQ-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | disodium arsenate heptahydrate, sodium acid arsenate, heptahydrate, sodium arsenate heptahydrate, sodium orthoarsenate heptahydrate, dibasic sodium arsenate heptahydrate, sodium arsenate, dibasic, heptahydrate, unii-90zq7g407w, disodium arsenate, heptahydrate, ccris 5553, arsenic acid h3aso4 , disodium salt, heptahydrate |
CID PubChem | 61460 |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].O[As]([O-])([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11327698
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033373.14 |
25 g |
150.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11317698
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033373.22 |
100 g |
451.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11307698
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033373.36 |
500 g | |||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10048-95-0 | |
312.01 | |
KOLXPEJIBITWIQ-UHFFFAOYSA-L | |
61460 |
AsH15Na2O11 | |
MFCD00149179 | |
disodium arsenate heptahydrate, sodium acid arsenate, heptahydrate, sodium arsenate heptahydrate, sodium orthoarsenate heptahydrate, dibasic sodium arsenate heptahydrate, sodium arsenate, dibasic, heptahydrate, unii-90zq7g407w, disodium arsenate, heptahydrate, ccris 5553, arsenic acid h3aso4 , disodium salt, heptahydrate | |
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].O[As]([O-])([O-])=O |
Spécification
Sodium hydrogen arsenate heptahydrate | |
For analysis ACS | |
Blanc | |
98.0-102.0% | |
MFCD00149179 | |
Soluble in water and glycerol. | |
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].O[As]([O-])([O-])=O | |
312.01 | |
312.01 (185.94 Anhydrous) | |
White granular |
130°C (decomposition) | |
10048-95-0 | |
Granulaire | |
AsH15Na2O11 | |
disodium arsenate heptahydrate, sodium acid arsenate, heptahydrate, sodium arsenate heptahydrate, sodium orthoarsenate heptahydrate, dibasic sodium arsenate heptahydrate, sodium arsenate, dibasic, heptahydrate, unii-90zq7g407w, disodium arsenate, heptahydrate, ccris 5553, arsenic acid h3aso4 , disodium salt, heptahydrate | |
KOLXPEJIBITWIQ-UHFFFAOYSA-L | |
Hydrogénoarsorate heptahydraté de disodium | |
61460 | |
ACS | |
1.88 g/cm3 at 20°C |
Sécurité et traitement
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P281-P301+P310-P304+P340-P308+P313-P311-P330-P501c
H301+H331-H350
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :6,1 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-902-4
missing translation for 'rtecsNumber' : CG0900000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Sodium hydrogen arsenate heptahydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H331-Toxique par inhalation.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Disodium hydrogen arsenate
RUO – Research Use Only