Learn More
Arséniate d’hydrogène de sodium heptahydraté, ACS, 98,0 à 102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11317698
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10048-95-0
Formule moléculaire AsH15Na2O11
Poids moléculaire (g/mol) 312.01
Numéro MDL MFCD00149179
Clé InChI KOLXPEJIBITWIQ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme disodium arsenate heptahydrate, sodium acid arsenate, heptahydrate, sodium arsenate heptahydrate, sodium orthoarsenate heptahydrate, dibasic sodium arsenate heptahydrate, sodium arsenate, dibasic, heptahydrate, unii-90zq7g407w, disodium arsenate, heptahydrate, ccris 5553, arsenic acid h3aso4 , disodium salt, heptahydrate
CID PubChem 61460
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].O[As]([O-])([O-])=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Sodium hydrogen arsenate heptahydrate
Point de fusion 130°C (decomposition)
Note relative au nom For analysis ACS
Couleur Blanc
Forme physique Granulaire
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 98.0-102.0%
Informations sur la solubilité Soluble in water and glycerol.
Nom IUPAC hydrogénoarsorate de disodium heptahydraté
Poids de la formule 312.01 (185.94 Anhydrous)
Qualité ACS
Aspect White granular
Densité 1.88 g/cm3 at 20°C