Learn More
Hexanitrocobalt(III) de sodium, Thermo Scientific Chemicals
67.40€ - 647.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13600-98-1 |
---|---|
Formule moléculaire | CoN6Na3O12 |
Poids moléculaire (g/mol) | 403.93 |
Numéro MDL | MFCD00003512 |
Clé InChI | BZFWEBJDBATXME-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | Sodium cobaltinitrite |
Nom IUPAC | trisodium hexanitrocobalttris(ylium) |
SMILES | [Na+].[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)[Co+3]([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10522554
|
Thermo Scientific Acros
214860250 |
25 g |
67.40€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10338160
|
Thermo Scientific Acros
214861000 |
100 g |
191.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15254684
|
Thermo Scientific Acros
214865000 |
500 g |
647.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13600-98-1 | |
403.93 | |
BZFWEBJDBATXME-UHFFFAOYSA-N | |
trisodium hexanitrocobalttris(ylium) |
CoN6Na3O12 | |
MFCD00003512 | |
Sodium cobaltinitrite | |
[Na+].[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)[Co+3]([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O |
Spécification
Sodium hexanitrocobaltate(III) | |
13600-98-1 | |
CoN6Na3O12 | |
MFCD00003512 | |
Sodium cobaltinitrite | |
BZFWEBJDBATXME-UHFFFAOYSA-N | |
trisodium hexanitrocobalttris(ylium) | |
403.94 |
220.0°C | |
Poudre | |
Na3Co(NO2)6 | |
15,8738 | |
Solubility in water: 720g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol | |
[Na+].[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)[Co+3]([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O | |
403.93 | |
Flacon en verre |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut aggraver un incendie ; comburant.
Susceptible de provoquer le cancer.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Peut provoquer
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
En cas d’incendie important et s’il s’agit de grandes quantités :Évacuer la zone.
Combattre l’incendie
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 237-077-7
- Sodium hexanitrocobaltate(III)
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
RUO – Research Use Only