Learn More
Hexanitrocobalt(III) de sodium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10338160
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13600-98-1
Formule moléculaire CoN6Na3O12
Poids moléculaire (g/mol) 403.93
Numéro MDL MFCD00003512
Clé InChI BZFWEBJDBATXME-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Sodium cobaltinitrite
Nom IUPAC trisodium hexanitrocobalttris(ylium)
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)[Co+3]([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hexanitrocobaltate(III)
Point de fusion 220.0°C
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Formule linéaire Na3Co(NO2)6
Merck Index 15,8738
Informations sur la solubilité Solubility in water: 720g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Poids de la formule 403.94
Conditionnement Flacon en plastique
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hexanitrocobaltate(III)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.