Learn More
Formate de sodium, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
20.40€ - 188.00€
Identifiants chimiques
CAS | 141-53-7 |
---|---|
Formule moléculaire | CHNaO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 68.01 |
Clé InChI | HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium formate, formic acid, sodium salt, salachlor, formic acid sodium salt, formic acid, na salt, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744 |
CID PubChem | 2723810 |
ChEBI | CHEBI:62965 |
Nom IUPAC | formiate de sodium |
SMILES | C(=O)[O-].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12386263
|
Thermo Scientific Acros
446951000 |
100 g | Flacon en plastique |
20.40€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12357183
|
Thermo Scientific Acros
446955000 |
500 g | Flacon en plastique |
58.60€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12347183
|
Thermo Scientific Acros
446950025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
188.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
141-53-7 | |
68.01 | |
sodium formate, formic acid, sodium salt, salachlor, formic acid sodium salt, formic acid, na salt, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744 | |
CHEBI:62965 | |
C(=O)[O-].[Na+] |
CHNaO2 | |
HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M | |
2723810 | |
formiate de sodium |
Spécification
Sodium formate | |
258.0°C to 261.0°C | |
CHNaO2 | |
158756 | |
Solubility in water: 550g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,slightly soluble in alcohol,insoluble in ether | |
C(=O)[O-].[Na+] | |
68.01 | |
CHEBI:62965 | |
Réactif ACS |
141-53-7 | |
360.0°C | |
HCO2Na | |
sodium formate, formic acid, sodium salt, salachlor, formic acid sodium salt, formic acid, na salt, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744 | |
HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M | |
formiate de sodium | |
2723810 | |
68.01 | |
0.005% max |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 205-488-
RUO – Research Use Only