Learn More
Formate de sodium, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 12347183
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-53-7
Formule moléculaire CHNaO2
Poids moléculaire (g/mol) 68.01
Clé InChI HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium formate, formic acid, sodium salt, salachlor, formic acid sodium salt, formic acid, na salt, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
CID PubChem 2723810
ChEBI CHEBI:62965
Nom IUPAC formiate de sodium
SMILES C(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium formate
Point de fusion 258.0°C to 261.0°C
Point d’ébullition 360.0°C
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HCO2Na
Quantité 2.5 kg
Merck Index 158756
Informations sur la solubilité Solubility in water: 550g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,slightly soluble in alcohol,insoluble in ether
Poids de la formule 68.01
Qualité Réactif ACS
Matière insoluble 0.005% max