Learn More
Sodium Fluoride, ≥99%, Reagent Grade, Honeywell™
51.29€ - 205.05€
Identifiants chimiques
CAS 7681-49-4
Formule moléculaire FNa
Poids moléculaire (g/mol) 41.99
Numéro MDL MFCD00003524
Clé InChI PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
CID PubChem 5235
ChEBI CHEBI:28741
Nom IUPAC sodium;fluoride
SMILES [F-].[Na+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
15678070
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Research Chemicals
S1504-100G
100 g Poly bottle Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15688070
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Research Chemicals
S1504-500G
500 g Poly bottle Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Identifiants chimiques
7681-49-4
41.99
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
5235
sodium;fluoride
FNa
MFCD00003524
sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
CHEBI:28741
[F-].[Na+]
Spécification
1704°C (1013hPa)
990°C
Colorless
Solid
NaF
UN1690
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
sodium;fluoride
5235
41.99g/mol
Odorless
2.7g/cu.cm at 20°C
Sodium fluoride
7681-49-4
8.0 to 10.0 (at 20°C)
FNa
MFCD00003524
sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
[F-].[Na+]
41.99
CHEBI:28741
≥99%
1.4mmHg (0°C)
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Missing Phrase - N15.00950417-P305 + P351 + P338
missing translation for 'dotInformation' : 6.1/PGIII
missing translation for 'rtecsNumber' : 231-667-8