Learn More
Sodium Fluoride, ≥99%, Reagent Grade, Honeywell™
Code produit. 15688070
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Poly bottle
Identifiants chimiques
CAS 7681-49-4
Formule moléculaire FNa
Poids moléculaire (g/mol) 41.99
Numéro MDL MFCD00003524
Clé InChI PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
CID PubChem 5235
ChEBI CHEBI:28741
Nom IUPAC sodium;fluoride
SMILES [F-].[Na+]
Spécification
Point d’ébullition 1704°C (1013hPa)
Nom chimique ou matériau Sodium fluoride
Point de fusion 990°C
Couleur Colorless
pH 8.0 to 10.0 (at 20°C)
Forme physique Solid
Quantité 500 g
Formule linéaire NaF
Numéro UN UN1690
Poids de la formule 41.99g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Odeur Odorless
Conditionnement Poly bottle
Tension de vapeur 1.4mmHg (0°C)
Densité 2.7g/cu.cm at 20°C