Learn More
Sulfate de sodium et de dodécyle, bioréactif ultra-pur, J.T.Baker™
Réactifs de haute pureté testés pour une utilisation dans des applications biotechnologiques, telles que l’électrophorèse et la chromatographie liquide
42.70€ - 1255.00€
Identifiants chimiques
CAS | 151-21-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H25NaO4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 288.38 |
Numéro MDL | MFCD00036175 |
Clé InChI | DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | SDS |
CID PubChem | 3423265 |
ChEBI | CHEBI:8984 |
SMILES | [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15518244
|
Avantor J.T.Baker
|
25 g | POLYSTORMOR | N/A | |||||
15538244
|
Avantor J.T.Baker
4095-04 |
100 g | Flacon poly |
117.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15533674
|
Avantor J.T.Baker
4095-02 |
1 kg | Flacon poly |
815.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15553351
|
Avantor J.T.Baker
4095-05 |
2 kg | Seau en PE |
1255.00€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Pour l’électrophorèse et la solubilisation des protéines, à utiliser en laboratoire, pour la recherche ou la fabrication
Identifiants chimiques
151-21-3 | |
288.38 | |
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M | |
3423265 | |
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O |
C12H25NaO4S | |
MFCD00036175 | |
SDS | |
CHEBI:8984 |
Spécification
Sodium Dodecyl Sulfate | |
170.00°C | |
C12H25NaO4S | |
SDS | |
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O | |
288.38 | |
CHEBI:8984 | |
Bioréactif ultra-pur |
151-21-3 | |
1L = 0.40kg | |
MFCD00036175 | |
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M | |
sodium dodecyl sulfate | |
3423265 | |
288.38 |