Learn More
Sulfate de sodium et de dodécyle, bioréactif ultra-pur, J.T.Baker™
Code produit. 15518244
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
2 kg
Conditionnement:
Flacon poly
POLYSTORMOR
Seau en PE
Réactifs de haute pureté testés pour une utilisation dans des applications biotechnologiques, telles que l’électrophorèse et la chromatographie liquide
Pour l’électrophorèse et la solubilisation des protéines
Identifiants chimiques
CAS 151-21-3
Formule moléculaire C12H25NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 288.38
Numéro MDL MFCD00036175
Clé InChI DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme SDS
CID PubChem 3423265
ChEBI CHEBI:8984
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Dodecyl Sulfate
Quantité 25 g
Point d’éclair 170.00°C
Conditionnement POLYSTORMOR
Gravité spécifique 1L = 0.40kg
Nom IUPAC sodium dodecyl sulfate
Poids de la formule 288.38
Qualité Bioréactif ultra-pur