Learn More
Sulfate de sodium et de dodécyle, 99,5 %, MP Biomedicals™
48.90€ - 500.00€
Identifiants chimiques
CAS | 151-21-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H25NaO4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 288.38 |
Numéro MDL | MFCD00036175 |
Clé InChI | DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | Sodium lauryl sulfate, SDS |
CID PubChem | 3423265 |
ChEBI | CHEBI:8984 |
Nom IUPAC | Dodécylsulfate de sodium |
SMILES | [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17811391
|
MP Biomedicals
0219483125 |
25 g |
48.90€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11446571
|
MP Biomedicals
0219483180 |
100 g |
137.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11466571
|
MP Biomedicals
0219483190 |
500 g |
439.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11476571
|
MP Biomedicals
0219483191 |
1 kg |
500.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
151-21-3 | |
288.38 | |
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M | |
3423265 | |
Dodécylsulfate de sodium |
C12H25NaO4S | |
MFCD00036175 | |
Sodium lauryl sulfate, SDS | |
CHEBI:8984 | |
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O |
Spécification
Sodium dodecyl sulfate | |
151-21-3 | |
C12H25NaO4S | |
Sodium lauryl sulfate, SDS | |
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O | |
288.38 | |
CHEBI:8984 | |
99.5% |
Blanc | |
Poudre granulaire | |
MFCD00036175 | |
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M | |
Dodécylsulfate de sodium | |
3423265 | |
288.38 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Sodium Dodecyl Sulphate, Molecular Biology Reagent
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Matière solide inflammable Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P330-Rincer la bouche.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium Dodecyl Sulphate