Learn More
Sulfate de sodium et de dodécyle, 99,5 %, MP Biomedicals™
Code produit. 11476571
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Identifiants chimiques
CAS 151-21-3
Formule moléculaire C12H25NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 288.38
Numéro MDL MFCD00036175
Clé InChI DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme Sodium lauryl sulfate, SDS
CID PubChem 3423265
ChEBI CHEBI:8984
Nom IUPAC Sulfate de sodium et de dodécyle
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium dodecyl sulfate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre granulaire
Quantité 1 kg
Poids de la formule 288.38
Pourcentage de pureté 99.5%