Learn More
Le dihydrogénoorthophosphate de sodium dihydraté, certifié AR pour analyse, répond aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
70.50€ - 212.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13472-35-0 |
---|---|
Formule moléculaire | H6NaO6P |
Poids moléculaire (g/mol) | 156.006 |
Numéro MDL | 149209 |
Clé InChI | VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, monosodium phosphate dihydrate, sodium phosphate, monobasic, dihydrate, phosphoric acid, monosodium salt, dihydrate, sodium dihydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate nah2po4 dihydrate, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh |
CID PubChem | 23673460 |
Nom IUPAC | sodium ; dihydrogénophosphate ; dihydraté |
SMILES | O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10723621
|
Fisher Chemical
S/3760/53 |
500 g | Récipient de poudre en plastique |
70.50€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10315770
|
Fisher Chemical
S/3760/60 |
1 kg | Récipient de poudre en plastique |
109.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10326150
|
Fisher Chemical
S/3760/65 |
5 kg | Récipient en plastique |
212.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
13472-35-0 | |
156.006 | |
VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M | |
23673460 | |
O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+] |
H6NaO6P | |
149209 | |
sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, monosodium phosphate dihydrate, sodium phosphate, monobasic, dihydrate, phosphoric acid, monosodium salt, dihydrate, sodium dihydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate nah2po4 dihydrate, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh | |
sodium ; dihydrogénophosphate ; dihydraté |
Spécification
60°C | |
Blanc | |
Solide | |
149209 | |
VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M | |
sodium ; dihydrogénophosphate ; dihydraté | |
23673460 |
13472-35-0 | |
4,5 | |
H6NaO6P | |
sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, monosodium phosphate dihydrate, sodium phosphate, monobasic, dihydrate, phosphoric acid, monosodium salt, dihydrate, sodium dihydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate nah2po4 dihydrate, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh | |
O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+] | |
156.006 | |
156.01g/mol |