Learn More
Le dihydrogénoorthophosphate de sodium dihydraté, certifié AR pour analyse, répond aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
Code produit. 10315770
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Identifiants chimiques
CAS 13472-35-0
Formule moléculaire H6NaO6P
Poids moléculaire (g/mol) 156.006
Numéro MDL 149209
Clé InChI VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme dihydrogénophosphate de sodium dihydraté, phosphate de sodium monobasique dihydraté, phosphate monosodique dihydraté, phosphate de sodium, monobasique, dihydraté, acide phosphorique, sel monosodique, dihydraté, phosphate de sodium nah2po4 dihydraté, dihydrogénophosphate monosodique dihydraté, dihydrogénophosphate dihydraté de sodium, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh
CID PubChem 23673460
Nom IUPAC sodium ; dihydrogénophosphate ; dihydraté
SMILES O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+]
Spécification
Point de fusion 60°C
Couleur Blanc
pH 4.5
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Poids de la formule 156.01 g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique