Learn More
Désoxycholate de sodium monohydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
58.99€ - 476.37€
Identifiants chimiques
CAS 145224-92-6
Formule moléculaire C24H41NaO5
Poids moléculaire (g/mol) 432.58
Numéro MDL MFCD00150750 MFCD00064139
Clé InChI NDVHNZISGVSFMP-WTCAICSISA-M
Synonyme 3alpha,5beta,12alpha-3,12-dihydroxycholan-24-oic acid monosodium salt monohydrate
CID PubChem 67096373
SMILES O.[Na+].[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]12C)[C@H](C)CCC([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11495626
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20759.14
25 g
58.99€
25g
11405636
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20759.22
100 g
133.67€
100g
11415636
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20759.36
500 g
476.37€
500g
Description
Description
Sodium deoxycholate monohydrate is used as a solubilization agent for estrogen synthetase from human placental microsomes. It is also used to study the immobilization of lipoxygenase in an alginate-silicate gel matrix and to investigate the in vitro dissolution of gall stones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le monohydrate de désoxycholate de sodium est utilisé comme agent de solubilisation de l‘œstrogène synthétase à partir de microsomes placentaires humains. Il est également utilisé pour étudier l‘immobilisation de la lipoxygénase dans une matrice de gel alginate-silicaté et pour étudier la dissolution in vitro des calculs biliaires.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Identifiants chimiques
145224-92-6
432.58
NDVHNZISGVSFMP-WTCAICSISA-M
67096373
C24H41NaO5
MFCD00150750 MFCD00064139
3alpha,5beta,12alpha-3,12-dihydroxycholan-24-oic acid monosodium salt monohydrate
O.[Na+].[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]12C)[C@H](C)CCC([O-])=O
Spécification
Sodium Deoxycholate Monohydrate
145224-92-6
0.98
MFCD00150750 MFCD00064139
3alpha,5beta,12alpha-3,12-dihydroxycholan-24-oic acid monosodium salt monohydrate
NDVHNZISGVSFMP-WTCAICSISA-M
acide (4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-dihydroxy-10,13-diméthyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoïque de sodium hydraté
67096373
>300°C
Poudre
C24H41NaO5
3643164
Soluble in water.
O.[Na+].[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]12C)[C@H](C)CCC([O-])=O
432.58
432.58 (414.58 Anhydrous)
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 206-132-7
missing translation for 'rtecsNumber' : FZ2250000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
Identifiant produit
  • Sodium deoxycholate monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium deoxycholatemonohydrate