Learn More
Désoxycholate de sodium monohydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11415636
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Sodium deoxycholate monohydrate is used as a solubilization agent for estrogen synthetase from human placental microsomes. It is also used to study the immobilization of lipoxygenase in an alginate-silicate gel matrix and to investigate the in vitro dissolution of gall stones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le monohydrate de désoxycholate de sodium est utilisé comme agent de solubilisation de l‘œstrogène synthétase à partir de microsomes placentaires humains. Il est également utilisé pour étudier l‘immobilisation de la lipoxygénase dans une matrice de gel alginate-silicaté et pour étudier la dissolution in vitro des calculs biliaires.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 145224-92-6
Formule moléculaire C24H41NaO5
Poids moléculaire (g/mol) 432.58
Numéro MDL MFCD00150750 MFCD00064139
Clé InChI NDVHNZISGVSFMP-WTCAICSISA-M
Synonyme 3alpha,5beta,12alpha-3,12-dihydroxycholan-24-oic acid monosodium salt monohydrate
CID PubChem 67096373
SMILES O.[Na+].[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]12C)[C@H](C)CCC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Deoxycholate Monohydrate
Point de fusion >300°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 98%
Beilstein 3643164
Informations sur la solubilité Soluble in water at 300g/L
Nom IUPAC acide (4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-dihydroxy-10,13-diméthyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoïque de sodium hydraté
Poids de la formule 432.58 (414.58 Anhydrous)