Learn More
Sodium Cyanide, Reagent Grade, 97%, Honeywell™
Qualité réactif, 97 %
26.01€ - 150.54€
Identifiants chimiques
CAS | 143-33-9 |
---|---|
Formule moléculaire | CNNa |
Poids moléculaire (g/mol) | 49.01 |
Numéro MDL | MFCD00003523 |
Clé InChI | MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | sodium cyanide, cyanogran, cymag, cyanide of sodium, sodium cyanide na cn, nacn, cyanobrik, cyanide salts, kyanid sodny, cyanasalt h |
CID PubChem | 8929 |
Nom IUPAC | sodium;cyanide |
SMILES | [Na+].[C-]#N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15645220
|
Honeywell Research Chemicals
380970-5G |
5 g | Flacon poly | N/A | |||||
15625220
|
Honeywell Research Chemicals
380970-100G |
100 g | Flacon poly | N/A | |||||
15635220
|
Honeywell Research Chemicals
380970-1KG |
1 kg | Flacon poly | N/A | |||||
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Identifiants chimiques
143-33-9 | |
49.01 | |
MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N | |
8929 | |
[Na+].[C-]#N |
CNNa | |
MFCD00003523 | |
sodium cyanide, cyanogran, cymag, cyanide of sodium, sodium cyanide na cn, nacn, cyanobrik, cyanide salts, kyanid sodny, cyanasalt h | |
sodium;cyanide |
Spécification
1500°C | |
563.7°C | |
Blanc | |
CNNa | |
MFCD00003523 | |
3587243 | |
In water 49g/L at 20°C | |
[Na+].[C-]#N | |
49.01 | |
49.01g/mol | |
Crystalline powder or granules or chunks | |
Vapor Density: 1.7 (vs air) |
Sodium cyanide | |
143-33-9 | |
11 to 12 (49g/L at 25°C) | |
NaCN | |
UN1689 | |
sodium cyanide, cyanogran, cymag, cyanide of sodium, sodium cyanide na cn, nacn, cyanobrik, cyanide salts, kyanid sodny, cyanasalt h | |
MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N | |
sodium;cyanide | |
8929 | |
97% | |
1mmHg (817°C) |
Sécurité et traitement
P260-P273-P280-P284-P302 + P352 + P310-P304 + P340 + P310
missing translation for 'dotInformation' : 6.1/PGI
missing translation for 'rtecsNumber' : 205-599-4