missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sodium Cyanide, Reagent Grade, 97%, Honeywell™

Code produit. 15625220
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Qualité réactif, 97 %

  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 143-33-9
Formule moléculaire CNNa
Poids moléculaire (g/mol) 49.01
Numéro MDL MFCD00003523
Clé InChI MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium cyanide, cyanogran, cymag, cyanide of sodium, sodium cyanide na cn, nacn, cyanobrik, cyanide salts, kyanid sodny, cyanasalt h
CID PubChem 8929
Nom IUPAC sodium;cyanide
SMILES [Na+].[C-]#N

Spécification

Point d’ébullition 1500°C
Nom chimique ou matériau Sodium cyanide
Point de fusion 563.7°C
Couleur Blanc
pH 11 to 12 (49g/L at 25°C)
Quantité 100 g
Formule linéaire NaCN
Numéro UN UN1689
Beilstein 3587243
Informations sur la solubilité In water 49g/L at 20°C
Poids de la formule 49.01g/mol
Pourcentage de pureté 97%
Conditionnement Flacon poly
Aspect Crystalline powder or granules or chunks
Tension de vapeur 1mmHg (817°C)
Densité Vapor Density: 1.7 (vs air)
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis