Learn More
Chlorure de sodium, 80 %, pur, non stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Chlorite de sodium, 80 %, ClNaO2, numéro CAS-7758-19-2, 7647-14-5, unii-g538ebv4vf, alcide ld, neo silox d, acide chloreux, sel de sodium, caswell no. 755, chlorite de sodium, textone, chlorite de sodium, textile, chlorite de sodium, 500 g, CHEBI:78667, blanc, 231-836-6, 05,603 ; 09,423 ; 11,481 ; 13 280, 90,44, pur
28.70€ - 963.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7758-19-2, 7647-14-5 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00003478 |
Clé InChI | UKLNMMHNWFDKNT-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium chlorite, chlorous acid, sodium salt, textone, chlorite sodium, textile, alcide ld, neo silox d, caswell no. 755, sodiumchlorite, unii-g538ebv4vf |
CID PubChem | 23668197 |
ChEBI | CHEBI:78667 |
Nom IUPAC | chlorite de sodium |
SMILES | [O-]Cl=O.[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10082870
|
Thermo Scientific Acros
223230050 |
5 g | Bouteille en verre |
28.70€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10420691
|
Thermo Scientific Acros
223235000 |
500 g | Bouteille en verre |
90.40€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10377813
|
Thermo Scientific Acros
223230025 |
2.5 kg | Bouteille en plastique |
323.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13408488
|
Thermo Scientific Acros
223230100 |
10 kg | Récipient en plastique |
963.00€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7758-19-2, 7647-14-5 | |
UKLNMMHNWFDKNT-UHFFFAOYSA-M | |
23668197 | |
chlorite de sodium |
MFCD00003478 | |
sodium chlorite, chlorous acid, sodium salt, textone, chlorite sodium, textile, alcide ld, neo silox d, caswell no. 755, sodiumchlorite, unii-g538ebv4vf | |
CHEBI:78667 | |
[O-]Cl=O.[Na+] |
Spécification
Sodium chlorite | |
Unstabilized | |
Blanc | |
75% min. (Iodometry) | |
NaClO2 | |
05,603; 09,423; 11,481; 13,280 | |
sodium chlorite, chlorous acid, sodium salt, textone, chlorite sodium, textile, alcide ld, neo silox d, caswell no. 755, sodiumchlorite, unii-g538ebv4vf | |
UKLNMMHNWFDKNT-UHFFFAOYSA-M | |
chlorite de sodium | |
23668197 | |
90.44 | |
Pures |
180.0°C to 200.0°C | |
7758-19-2, 7647-14-5 | |
Poudre | |
ClNaO2 | |
MFCD00003478 | |
15, 8735 | |
Solubility in water: 390g/L (17°C). | |
[O-]Cl=O.[Na+] | |
90.44 | |
CHEBI:78667 | |
80% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut provoquer un incendie ou une explosion ; comburant puissant.
Toxique en cas d’ingestion.
Mortel par contact cutané.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation.
- Ne pas fumer.
Ne pas respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-836-6
missing translation for 'rtecsNumber' : VZ4800000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Sodium chlorite, unstabilized
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide oxydante Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H310-Mortel par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
- EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
RUO – Research Use Only