Learn More
Chlorure de sodium, 80 %, pur, non stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Bouteille en verre
Récipient en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium chlorite |
Point de fusion | 180.0°C to 200.0°C |
Note relative au nom | Unstabilized |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 10 kg |
Plage de pourcentage du dosage | 75% min. (Iodometry) |
Formule moléculaire | ClNaO2 |
Formule linéaire | NaClO2 |
Fieser | 05,603; 09,423; 11,481; 13,280 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium chlorite, unstabilized
- Dangers
- Matière solide oxydante Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H310-Mortel par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
- EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium chlorite, Sodium carbonate, Sodium chlorate, Sodium hydroxide