Learn More
Tampon STE, chlorure de sodium-Tris-EDTA, solution 1X, pH 8,0, Fisher BioReagents
39.06€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium Chloride-Tris-EDTA Buffer |
---|---|
Note relative au nom | 1X, pH 8.0 |
CAS | 7647-14-5, 60-00-4, 7647-01-0, 7732-18-5 |
Point d’ébullition | 100°C |
Couleur | Sans désignation |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10706844
|
Fisher BioReagents
BP2478-1 |
1 L | Flacon Nalgene en PE | ||||||
Description
Le tampon STE convient aux procédures de laboratoire biomoléculaire.Spécification
Sodium Chloride-Tris-EDTA Buffer | |
7647-14-5, 60-00-4, 7647-01-0, 7732-18-5 | |
Sans désignation | |
Liquide | |
Filtré au travers d’un filtre de 5 micron. |
1X, pH 8.0 | |
100°C | |
8 | |
Exempt de DNase | |
Protease free |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : RT