Learn More
Tampon STE, chlorure de sodium-Tris-EDTA, solution 1X, pH 8,0, Fisher BioReagents
Marque: Fisher BioReagents BP2478-1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le tampon STE convient aux procédures de laboratoire biomoléculaire.Spécification
Sodium Chloride-Tris-EDTA Buffer | |
7647-14-5, 60-00-4, 7647-01-0, 7732-18-5 | |
Sans désignation | |
Liquide | |
Exempt de DNase | |
Flacon Nalgene en PE | |
Saline Tris–EDTA, STE, TEN |
1X, pH 8.0 | |
100°C | |
8 | |
1 L | |
Filtré au travers d’un filtre de 5 micron. | |
Protease free |