Learn More
Chlorure de sodium, certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,5 %, Honeywell Fluka™
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,5 %
31.00€ - 598.55€
Identifiants chimiques
CAS | 7647-14-5 |
---|---|
Formule moléculaire | ClNa |
Poids moléculaire (g/mol) | 58.44 |
Numéro MDL | MFCD00003477 |
Clé InChI | FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex |
CID PubChem | 5234 |
ChEBI | CHEBI:26710 |
SMILES | [Na+].[Cl-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15663410
|
Honeywell-Fluka
31434-500G |
500 g |
31.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15623410
|
Honeywell-Fluka
31434-1KG |
1 kg |
41.51€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15693410
|
Honeywell-Fluka
31434-6X500G |
6 x 500 g |
146.74€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15673410
|
Honeywell-Fluka
31434-5KG |
5 kg |
148.54€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15683410
|
Honeywell-Fluka
31434-6X1KG |
6 x 1 kg |
196.21€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15653410
|
Honeywell-Fluka
31434-4X5KG |
4 x 5 kg |
503.65€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15633410
|
Honeywell-Fluka
31434-25KG |
25 kg |
598.55€
25kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
7647-14-5 | |
58.44 | |
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M | |
5234 | |
[Na+].[Cl-] |
ClNa | |
MFCD00003477 | |
sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex | |
CHEBI:26710 |
Spécification
Sodium Chloride | |
7647-14-5 | |
NaCl | |
NONH for all modes of transport | |
sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex | |
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M | |
sodium ; chlorure | |
5234 | |
58.44g/mol | |
ACS/certifié pur |
Reag. Ph. Eur. reag. ISO | |
ClNa | |
MFCD00003477 | |
3534976 | |
Soluble in water, 100mg/mL | |
[Na+].[Cl-] | |
58.44 | |
CHEBI:26710 | |
≥99.5% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-598-3
missing translation for 'rtecsNumber' : VZ4725000