Learn More
Chlorure de sodium, certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,5 %, Honeywell Fluka™
Code produit. 15693410
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,5 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-14-5
Formule moléculaire ClNa
Poids moléculaire (g/mol) 58.44
Numéro MDL MFCD00003477
Clé InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
CID PubChem 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Chloride
Note relative au nom Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Quantité 6 x 500 g
Formule linéaire NaCl
Numéro UN NONH for all modes of transport
Informations sur la solubilité Soluble in water, 100mg/mL
Nom IUPAC sodium ; chlorure
Poids de la formule 58.44
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité ACS/certifié pur