Learn More
Chlorure de sodium, conforme aux spécifications analytiques de la Ph.Eur
36.40€ - 271.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7647-14-5 |
---|---|
Formule moléculaire | ClNa |
Poids moléculaire (g/mol) | 58.44 |
Numéro MDL | MFCD00003477 |
Clé InChI | FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex |
CID PubChem | 5234 |
ChEBI | CHEBI:26710 |
SMILES | [Na+].[Cl-] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11984051
|
Fisher Chemical
S/3161/60 |
1 kg | Récipient de poudre en plastique |
36.40€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11994051
|
Fisher Chemical
S/3161/63 |
3 kg | Récipient de poudre en plastique | ||||||
11994929
|
Fisher Chemical
S/3161/68 |
10 kg | Récipient en plastique |
182.00€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11964909
|
Fisher Chemical
S/3161/70 |
25 kg | Récipient en plastique |
271.00€
25kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
7647-14-5 | |
58.44 | |
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M | |
5234 | |
[Na+].[Cl-] |
ClNa | |
MFCD00003477 | |
sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex | |
CHEBI:26710 |
Spécification
7647-14-5 | |
MFCD00003477 | |
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M | |
sodium ; chlorure | |
5234 |
ClNa | |
sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex | |
[Na+].[Cl-] | |
58.44 | |
CHEBI:26710 |