Learn More
Chlorure de sodium, conforme aux spécifications analytiques de la Ph.Eur
Code produit. 11994051
Click to view available options
Quantité:
1 kg
3 kg
10 kg
25 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Identifiants chimiques
CAS 7647-14-5
Formule moléculaire ClNa
Poids moléculaire (g/mol) 58.44
Numéro MDL MFCD00003477
Clé InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
CID PubChem 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Spécification
Quantité 3 kg
Nom IUPAC sodium ; chlorure
Conditionnement Récipient de poudre en plastique