Learn More
Solution de carbonate de sodium 0,5 M (1 N), Solution étalon conforme aux normes NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical
26.60€ - 51.10€
Identifiants chimiques
Numéro MDL 3494
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10489750
Afficher les documents
Fisher Chemical
J/7520/PB15
1 L Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10496870
Afficher les documents
Fisher Chemical
J/7520/17
2.5 L Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Identifiants chimiques
3494
Spécification
100°C
Incolore
3494
14mmHg at 20°C
0°C
Liquide
Flacon en plastique PEHD
Vapor Density: 0.7