Learn More
Solution de carbonate de sodium 0,5 M (1 N), Solution étalon conforme aux normes NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical
Code produit. 10489750
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Identifiants chimiques
Numéro MDL 3494
Spécification
Point d’ébullition 100°C
Point de fusion 0°C
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 1 L
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Tension de vapeur 14mmHg at 20°C
Densité Vapor Density: 0.7