Learn More
Carbonate de sodium, Puriss. p.a., réactif ACS, réac. ISO, Reag. Ph. Eur., anhydre, ≥ 99,8 % (calc. à la substance séchée), Honeywell Fluka™
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., anhydre, ≥ 99,8 % (calc. à la substance séchée)
30.20€ - 1204.97€
Identifiants chimiques
CAS | 497-19-8 |
---|---|
Formule moléculaire | CNa2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 105.99 |
Numéro MDL | MFCD00003494 |
Clé InChI | CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda |
CID PubChem | 10340 |
ChEBI | CHEBI:29377 |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15663400
|
Honeywell-Fluka
31432-250G |
250 g |
30.20€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15683400
|
Honeywell-Fluka
31432-500G |
500 g |
50.38€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15643400
|
Honeywell-Fluka
31432-1KG |
1 kg |
89.32€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15653400
|
Honeywell-Fluka
31432-2.5KG |
2.5 kg |
189.44€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15613410
|
Honeywell-Fluka
31432-6X500G |
6 x 500 g |
238.30€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15693400
|
Honeywell-Fluka
31432-5KG |
5 kg |
323.26€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15603410
|
Honeywell-Fluka
31432-6X1KG |
6 x 1 kg |
409.70€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15673400
|
Honeywell-Fluka
31432-25KG |
25 kg |
1204.97€
25kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
497-19-8 | |
105.99 | |
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L | |
10340 | |
[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O |
CNa2O3 | |
MFCD00003494 | |
sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda | |
CHEBI:29377 |
Spécification
Sodium Carbonate | |
497-19-8 | |
CNa2O3 | |
MFCD00003494 | |
4154566 | |
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L | |
disodique ; carbonate | |
10340 | |
105.99g/mol | |
ACS/certifié pur |
Reag. Ph. Eur. reag. ISO | |
Anhydre | |
Na2CO3 | |
NONH for all modes of transport | |
sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda | |
[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O | |
105.99 | |
CHEBI:29377 | |
≥99.8% (calc. to the dried substance) |
Sécurité et traitement
P305 + P351 + P338
H319
missing translation for 'einecsNumber' : 207-838-8
missing translation for 'rtecsNumber' : VZ4050000
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Sodium carbonate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.