Learn More
Carbonate de sodium, Puriss. p.a., réactif ACS, réac. ISO, Reag. Ph. Eur., anhydre, ≥ 99,8 % (calc. à la substance séchée), Honeywell Fluka™
Code produit. 15603410
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
25 kg
6 x 1 kg
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., anhydre, ≥ 99,8 % (calc. à la substance séchée)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 497-19-8
Formule moléculaire CNa2O3
Poids moléculaire (g/mol) 105.99
Numéro MDL MFCD00003494
Clé InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
CID PubChem 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium carbonate
Point de fusion 851°C (literature)
Note relative au nom Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., anhydrous, ≥99.8% (calc. to the dried substance)
% min. CAS ≥90.0000%
% max. CAS ≤100.0000%
Forme physique anhydre
Quantité 6 x 1 kg
Notes de pourcentage du dosage calc. à la substance séchée
Formule linéaire Na2CO3
Beilstein 4154566
Nom IUPAC disodium carbonate
Poids de la formule 105.99
Pourcentage de pureté >99.8%
Qualité Réactif ACS / réactif ISO / réactif Ph.Eur.
Conditionnement Flacon poly
Densité 2.53 g/cm3
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium carbonate