Learn More
Bromure de sodium, 99+ %, extra pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
19.10€ - 237.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7647-15-6 |
---|---|
Formule moléculaire | BrNa |
Poids moléculaire (g/mol) | 102.89 |
Numéro MDL | MFCD00003475 |
Clé InChI | JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a |
CID PubChem | 253881 |
ChEBI | CHEBI:63004 |
Nom IUPAC | bromure de sodium |
SMILES | [Na+].[Br-] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10216740
|
Thermo Scientific Acros
205131000 |
100 g | Flacon en plastique |
19.10€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10368100
|
Thermo Scientific Acros
205130010 |
1 kg | Flacon en plastique |
70.60€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10063573
|
Thermo Scientific Acros
205130050 |
5 kg | Flacon en plastique |
237.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-XIdentifiants chimiques
7647-15-6 | |
102.89 | |
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M | |
253881 | |
bromure de sodium |
BrNa | |
MFCD00003475 | |
sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a | |
CHEBI:63004 | |
[Na+].[Br-] |
Spécification
1390.0°C | |
755.0°C | |
7647-15-6 | |
5 to 7 (5% soln. at 20°C) | |
99% min. (on dry substance) (Argentometry) | |
NaBr | |
12,445; 13,46 | |
sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a | |
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M | |
bromure de sodium | |
253881 | |
102.89 | |
Extra pur |
Sodium bromide | |
Anhydrous | |
Blanc | |
Poudre cristalline | |
BrNa | |
MFCD00003475 | |
15, 8729 | |
Solubility in water: 905g/L (20°C). Other solubilities: 1160g/L water (50°C), 1210g/L water (100°C), 1g/6 mL methanol, 7g/100 mL 95% ethanol | |
[Na+].[Br-] | |
102.89 | |
CHEBI:63004 | |
≥99% | |
1% max. (120°C) |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-599-9
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche