Learn More
Bromure de sodium, 99+ %, extra pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10063573
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-15-6
Formule moléculaire BrNa
Poids moléculaire (g/mol) 102.89
Numéro MDL MFCD00003475
Clé InChI JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
CID PubChem 253881
ChEBI CHEBI:63004
Nom IUPAC bromure de sodium
SMILES [Na+].[Br-]
Spécification
Point d’ébullition 1390.0°C
Nom chimique ou matériau Sodium bromide
Point de fusion 755.0°C
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Blanc
pH 5 to 7 (5% soln. at 20°C)
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (on dry substance) (Argentometry)
Formule linéaire NaBr
Fieser 12,445; 13,46
Merck Index 15, 8729
Informations sur la solubilité Solubility in water: 905g/L (20°C). Other solubilities: 1160g/L water (50°C),1210g/L water (100°C),1g/6 mL methanol,7g/100 mL 95% ethanol
Poids de la formule 102.89
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Extra pur
Perte à la dessiccation 1% max. (120°C)