Learn More
Tétrahydruroborate de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
80.50€ - 919.00€
Identifiants chimiques
CAS | 16940-66-2 |
---|---|
Formule moléculaire | BH4Na |
Poids moléculaire (g/mol) | 37.83 |
Numéro MDL | MFCD00003518 |
Clé InChI | YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | Sodium tetrahydridoborate |
Nom IUPAC | sodium boranuide |
SMILES | [BH4-].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11316768
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013432.22 |
100 g |
80.50€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11336768
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013432.36 |
500 g |
229.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11326768
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013432.57 |
4 x 500 g |
919.00€
2000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le borohydrure de sodium est utilisé comme réactif dans la réduction des acides aminés et de leurs dérivés. Également utilisé comme catalyseur dans la déshydrogénation du borazane. Le borohydrure de sodium est utilisé comme agent réducteur dans la synthèse de nanoparticules d’or. Il est également utilisé pour la pâte de bois et comme agent de soufflage pour les plastiques. Il réduit les groupes d’aldéhyde et céto pour donner les alcools correspondants.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
16940-66-2 | |
37.83 | |
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N | |
sodium boranuide |
BH4Na | |
MFCD00003518 | |
Sodium tetrahydridoborate | |
[BH4-].[Na+] |
Spécification
Sodium Borohydride | |
16940-66-2 | |
Capsules | |
BH4Na | |
Sodium tetrahydridoborate | |
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N | |
sodium boranuide | |
37.83 | |
Odorless | |
White caplets |
400°C (decomposition) | |
Blanc | |
98% | |
MFCD00003518 | |
Soluble in water. Also soluble in liquid ammonia,amines,pyridine. | |
[BH4-].[Na+] | |
37.83 | |
220°C (428°F) | |
Moisture sensitive | |
1.074 g/cm3 at 20°C |
Sécurité et traitement
P201-P202-P223-P231+P232-P260-P264b-P270-P271-P281-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P335+P334-P363-P370+P378q-P501c
H260-H301-H314-H360FD
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :4,3, Groupe d’emballage :I
missing translation for 'einecsNumber' : 241-004-4
missing translation for 'rtecsNumber' : ED3325000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
- Sodium borohydride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
- H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
- P223-Éviter tout contact avec l'eau.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sodium borohydride
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche