Learn More
Tétrahydruroborate de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11336768
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
4 x 500 g
Le borohydrure de sodium est utilisé comme réactif dans la réduction des acides aminés et de leurs dérivés. Également utilisé comme catalyseur dans la déshydrogénation du borazane. Le borohydrure de sodium est utilisé comme agent réducteur dans la synthèse de nanoparticules d’or. Il est également utilisé pour la pâte de bois et comme agent de soufflage pour les plastiques. Il réduit les groupes d’aldéhyde et céto pour donner les alcools correspondants.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16940-66-2
Formule moléculaire BH4Na
Poids moléculaire (g/mol) 37.83
Numéro MDL MFCD00003518
Clé InChI YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Sodium tetrahydridoborate
Nom IUPAC sodium boranuide
SMILES [BH4-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Borohydride
Point de fusion 400°C (decomposition)
Couleur Blanc
Forme physique Capsules
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 98%
Informations sur la solubilité Soluble in water. Also soluble in liquid ammonia,amines,pyridine.
Poids de la formule 37.83
Température d’allumage 220°C (428°F)
Odeur Odorless
Sensibilité Moisture sensitive
Aspect White caplets
Densité 1.074 g/cm3 at 20°C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium borohydride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P223-Éviter tout contact avec l'eau.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium borohydride
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche