Learn More
Thermo Scientific Chemicals Borate de sodium, solution tampon de 0,5M, pH 9,0
71.15€ - 107.54€
Identifiants chimiques
CAS 1330-43-4
Formule moléculaire B4Na2O7
Poids moléculaire (g/mol) 201.21
Numéro MDL MFCD00081185
Clé InChI NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC disodium bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate)
SMILES [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15455819
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
J63637.AK
250 mL
71.15€
250mL
15465819
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
J63637.AP
500 mL
107.54€
500mL
Description
Description
Sodium borate is used as anhydrous borax for proteomics research, used in the manufacturing of glazes and enamels, a component in tanning agents; curing and preserving skins, a agent used in cleaning compounds, used to artificially age wood, as a preservative, either alone or with other antiseptics against wood fungus, used in fireproofing fabrics and wood, used as antiseptic, used in detergents, an astringent for mucous membranes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le borate de sodium est utilisé comme borax anhydre pour la recherche en protéomique, utilisé dans la fabrication de glaçures et d’émaux, un composant dans les agents de tannage ; durcissement et conservation des peaux, agent utilisé dans les composés de nettoyage, utilisé pour le vieillissement artificiel du bois, comme conservateur, seul ou avec d’autres antiseptiques contre les champignons du bois, utilisé dans les tissus et le bois ignifuges, utilisé comme antiseptique, utilisé dans les détergents, astringent pour les muqueuses.
Solubilité
Entièrement miscible.
Remarques
Protège de la chaleur. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Identifiants chimiques
1330-43-4
201.21
NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
[Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
B4Na2O7
MFCD00081185
disodium bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate)
Spécification
Sodium borate buffer soln.
Incolore
9.0
B4Na2O7
Fully miscible.
[Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
201.21
1330-43-4
Solution de tampon 0.5M
Liquide
MFCD00081185
NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
disodium bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate)
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H360
Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.
P201-P202-P264b-P280i-P281-P305+P351+P338-P308+P313-P501c
H319-H360FD
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
Identifiant produit
  • Sodium borate, 0.5M buffer soln., pH 9.0
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Borates, tetra, sodium salts, anhydrous