Learn More
Thermo Scientific Chemicals Borate de sodium, solution tampon de 0,5M, pH 9,0
Description
Sodium borate is used as anhydrous borax for proteomics research, used in the manufacturing of glazes and enamels, a component in tanning agents; curing and preserving skins, a agent used in cleaning compounds, used to artificially age wood, as a preservative, either alone or with other antiseptics against wood fungus, used in fireproofing fabrics and wood, used as antiseptic, used in detergents, an astringent for mucous membranes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le borate de sodium est utilisé comme borax anhydre pour la recherche en protéomique, utilisé dans la fabrication de glaçures et d’émaux, un composant dans les agents de tannage ; durcissement et conservation des peaux, agent utilisé dans les composés de nettoyage, utilisé pour le vieillissement artificiel du bois, comme conservateur, seul ou avec d’autres antiseptiques contre les champignons du bois, utilisé dans les tissus et le bois ignifuges, utilisé comme antiseptique, utilisé dans les détergents, astringent pour les muqueuses.
Solubilité
Entièrement miscible.
Remarques
Protège de la chaleur. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium borate buffer soln. |
Couleur | Incolore |
Concentration | Solution de tampon 0.5M |
pH | 9.0 |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 250 mL |
Informations sur la solubilité | Fully miscible. |
Sécurité et traitement
- Sodium borate, 0.5M buffer soln., pH 9.0
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Borates, tetra, sodium salts, anhydrous