Learn More
Sodium Bisulfate Monohydrate, 99%, ReagentPlus™, Honeywell™
Qualité réactif, 99%
70.53€ - 180.24€
Identifiants chimiques
CAS | 10034-88-5 |
---|---|
Formule moléculaire | H3NaO5S |
Poids moléculaire (g/mol) | 138.07 |
Numéro MDL | MFCD00149210 |
Clé InChI | JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium bisulfate monohydrate, sodium hydrogen sulfate monohydrate, unii-3kls9y77yj, sulfuric acid, monosodium salt, hydrate, 3kls9y77yj, sodium hydrogensulfate hydrate, sulfuric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium hydrate hydrogen sulfate, sodium hydrogen sulfate-1-hydrate, acmc-20ajox |
CID PubChem | 23673662 |
Nom IUPAC | sodium hydrate hydrogen sulfate |
SMILES | O.[Na+].OS([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15612320
|
Honeywell Research Chemicals
233714-100G |
100 g | Flacon poly | N/A | |||||
15632320
|
Honeywell Research Chemicals
233714-500G |
500 g | Flacon poly | N/A | |||||
15622320
|
Honeywell Research Chemicals
233714-1KG |
1 kg | Flacon poly | N/A | |||||
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Identifiants chimiques
10034-88-5 | |
138.07 | |
JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M | |
23673662 | |
O.[Na+].OS([O-])(=O)=O |
H3NaO5S | |
MFCD00149210 | |
sodium bisulfate monohydrate, sodium hydrogen sulfate monohydrate, unii-3kls9y77yj, sulfuric acid, monosodium salt, hydrate, 3kls9y77yj, sodium hydrogensulfate hydrate, sulfuric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium hydrate hydrogen sulfate, sodium hydrogen sulfate-1-hydrate, acmc-20ajox | |
sodium hydrate hydrogen sulfate |
Spécification
Sodium Bisulfate Monohydrate | |
10034-88-5 | |
H3NaO5S | |
MFCD00149210 | |
sodium bisulfate monohydrate, sodium hydrogen sulfate monohydrate, unii-3kls9y77yj, sulfuric acid, monosodium salt, hydrate, 3kls9y77yj, sodium hydrogensulfate hydrate, sulfuric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium hydrate hydrogen sulfate, sodium hydrogen sulfate-1-hydrate, acmc-20ajox | |
O.[Na+].OS([O-])(=O)=O | |
138.07 | |
138.08g/mol | |
ReagentPlus™ | |
2.12g/cm3 |
58°C | |
Blanc | |
NaHSO4 · H2O | |
NONH for all modes of transport | |
JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M | |
sodium hydrate hydrogen sulfate | |
23673662 | |
99% | |
Moist crystals |
Sécurité et traitement
P280-P305 + P351 + P338 + P310
H318
missing translation for 'einecsNumber' : 231-665-7
missing translation for 'rtecsNumber' : VZ1870000