Learn More
Sodium Bisulfate Monohydrate, 99%, ReagentPlus™, Honeywell™
Code produit. 15622320
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Qualité réactif, 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10034-88-5
Formule moléculaire H3NaO5S
Poids moléculaire (g/mol) 138.07
Numéro MDL MFCD00149210
Clé InChI JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium bisulfate monohydrate, sodium hydrogen sulfate monohydrate, unii-3kls9y77yj, sulfuric acid, monosodium salt, hydrate, 3kls9y77yj, sodium hydrogensulfate hydrate, sulfuric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium hydrate hydrogen sulfate, sodium hydrogen sulfate-1-hydrate, acmc-20ajox
CID PubChem 23673662
Nom IUPAC sodium hydrate hydrogen sulfate
SMILES O.[Na+].OS([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Bisulfate Monohydrate
Point de fusion 58°C
Couleur Blanc
Quantité 1 kg
Formule linéaire NaHSO4 · H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 138.08g/mol
Pourcentage de pureté 99%
Qualité ReagentPlus™
Conditionnement Flacon poly
Aspect Moist crystals
Densité 2.12g/cm3