Learn More
Sodium bis(triméthylsilyl)amide, solution 2 M dans du THF, Thermo Scientific Chemicals
84.10€ - 331.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1070-89-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H18NNaSi2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 183.377 |
Numéro MDL | MFCD00009835 |
Clé InChI | WRIKHQLVHPKCJU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | sodium bis trimethylsilyl amide, n-sodiohexamethyldisilazane, sodium hexamethyldisilazide, nahmds, sodiobis trimethylsilyl amine, sodium bis trimethylsilyl azanide, n-sodium hexamethyldisilazane, sodium-bis trimethylsilyl amide, hexamethyldisilazane sodium salt |
CID PubChem | 2724254 |
Nom IUPAC | sodium ; bis(triméthylsilyl)azanide |
SMILES | C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11358066
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13352.AE |
100 mL |
84.10€
100mL |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11368066
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13352.AP |
500 mL |
331.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe bis(triméthylsilyl)amide de sodium est une base forte utilisée dans la synthèse organique pour les réactions de déprotonation et la réaction catalysée par la base. Il est également utilisé pour améliorer la polymérisation du phényl-acétylène en association avec la catalyse rhodium(I). Il participe à la génération d’énolates, de réactifs de Wittig et de carbènes.
Solubilité
Miscible avec le benzène et le toluène.
Remarques
Sensible à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants, les agents oxydants forts et l’oxygène. Les résidus secs sont explosifs.
Identifiants chimiques
1070-89-9 | |
183.377 | |
WRIKHQLVHPKCJU-UHFFFAOYSA-N | |
2724254 | |
C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[Na+] |
C6H18NNaSi2 | |
MFCD00009835 | |
sodium bis trimethylsilyl amide, n-sodiohexamethyldisilazane, sodium hexamethyldisilazide, nahmds, sodiobis trimethylsilyl amine, sodium bis trimethylsilyl azanide, n-sodium hexamethyldisilazane, sodium-bis trimethylsilyl amide, hexamethyldisilazane sodium salt | |
sodium ; bis(triméthylsilyl)azanide |
Spécification
Sodium bis(trimethylsilyl)amide | |
C6H18NNaSi2 | |
UN2924 | |
−17°C (1°F) | |
Miscible with benzene and toluene. | |
C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[Na+] | |
183.377 | |
183.38 | |
Moisture sensitive; May form a precipitate |
1070-89-9 | |
MFCD00009835 | |
3629917 | |
sodium bis trimethylsilyl amide, n-sodiohexamethyldisilazane, sodium hexamethyldisilazide, nahmds, sodiobis trimethylsilyl amine, sodium bis trimethylsilyl azanide, n-sodium hexamethyldisilazane, sodium-bis trimethylsilyl amide, hexamethyldisilazane sodium salt | |
WRIKHQLVHPKCJU-UHFFFAOYSA-N | |
sodium ; bis(triméthylsilyl)azanide | |
2724254 | |
2M soln. in THF | |
0.92 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H314-H351-H335
Liquides et vapeurs très inflammables.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Peut irriter les voies respiratoires.
P201-P202-P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P281-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H225-H302-H314-H335-H336-H341-H351
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, CORROSIFS, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 213-983-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only