Learn More
Sodium bis(triméthylsilyl)amide, solution 2 M dans du THF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11368066
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bis(triméthylsilyl)amide de sodium est une base forte utilisée dans la synthèse organique pour les réactions de déprotonation et la réaction catalysée par la base. Il est également utilisé pour améliorer la polymérisation du phényl-acétylène en association avec la catalyse rhodium(I). Il participe à la génération d’énolates, de réactifs de Wittig et de carbènes.
Solubilité
Miscible avec le benzène et le toluène.
Remarques
Sensible à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants, les agents oxydants forts et l’oxygène. Les résidus secs sont explosifs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1070-89-9
Formule moléculaire C6H18NNaSi2
Poids moléculaire (g/mol) 183.377
Numéro MDL MFCD00009835
Clé InChI WRIKHQLVHPKCJU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium bis trimethylsilyl amide, n-sodiohexamethyldisilazane, sodium hexamethyldisilazide, nahmds, sodiobis trimethylsilyl amine, sodium bis trimethylsilyl azanide, n-sodium hexamethyldisilazane, sodium-bis trimethylsilyl amide, hexamethyldisilazane sodium salt
CID PubChem 2724254
Nom IUPAC sodium ; bis(triméthylsilyl)azanide
SMILES C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium bis(trimethylsilyl)amide
Quantité 500 mL
Numéro UN UN2924
Beilstein 3629917
Point d’éclair −17°C (1°F)
Informations sur la solubilité Miscible with benzene and toluene.
Poids de la formule 183.38
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2M soln. in THF
Sensibilité Moisture sensitive; May form a precipitate
Densité 0.92
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium bis(trimethylsilyl)amide, 2M solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Tetrahydrofuran, 1,1,1-trimethyl-N-(trimethylsilyl)-silanamine sodium salt