Learn More
Bicarbonate de sodium, puriss. p.a. Réactif ACS, Honeywell Fluka™
Certifié pur, réactif ACS, Reag. Ph. Eur., poudre, ≥ 99,7 %
28.13€ - 2217.14€
Identifiants chimiques
CAS | 144-55-8 |
---|---|
Formule moléculaire | CHNaO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 84.01 |
Numéro MDL | MFCD00003528 |
Clé InChI | UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut |
CID PubChem | 516892 |
ChEBI | CHEBI:32139 |
Nom IUPAC | sodium ; carbonate d’hydrogène |
SMILES | [Na+].OC([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15623420
|
Honeywell-Fluka
31437-500G |
500 g |
28.13€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15603420
|
Honeywell-Fluka
31437-1KG |
1 kg |
52.20€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15663420
|
Honeywell-Fluka
31437-6X500G |
6 x 500 g |
167.90€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15643420
|
Honeywell-Fluka
31437-5KG |
5 kg |
209.57€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15653420
|
Honeywell-Fluka
31437-6X1KG |
6 x 1 kg |
275.32€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15613420
|
Honeywell-Fluka
31437-4X5KG |
4 x 5 kg |
676.54€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15633420
|
Honeywell-Fluka
31437-50KG |
50 kg |
2217.14€
50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
144-55-8 | |
84.01 | |
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M | |
516892 | |
sodium ; carbonate d’hydrogène |
CHNaO3 | |
MFCD00003528 | |
sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut | |
CHEBI:32139 | |
[Na+].OC([O-])=O |
Spécification
Sodium Bicarbonate | |
144-55-8 | |
CHNaO3 | |
MFCD00003528 | |
4153970 | |
Soluble in water, 50g/L | |
[Na+].OC([O-])=O | |
84.01 | |
CHEBI:32139 | |
≥99.7% |
Reag. Ph. Eur. | |
Powder | |
NaHCO3 | |
NONH for all modes of transport | |
sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut | |
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M | |
sodium ; carbonate d’hydrogène | |
516892 | |
84.01g/mol | |
ACS/certifié pur |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 205-633-8
missing translation for 'rtecsNumber' : VZ0950000