Learn More
Bicarbonate de sodium, puriss. p.a. Réactif ACS, Honeywell Fluka™
Code produit. 15653420
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
4 x 5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Certifié pur, réactif ACS, Reag. Ph. Eur., poudre, ≥ 99,7 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144-55-8
Formule moléculaire CHNaO3
Poids moléculaire (g/mol) 84.01
Numéro MDL MFCD00003528
Clé InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
CID PubChem 516892
ChEBI CHEBI:32139
Nom IUPAC sodium ; carbonate d’hydrogène
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Bicarbonate
Note relative au nom Reag. Ph. Eur.
Quantité 6 x 1 kg
Formule linéaire NaHCO3
Numéro UN NONH for all modes of transport
Informations sur la solubilité Soluble in water, 50g/L
Poids de la formule 84.01
Pourcentage de pureté ≥99.7%
Qualité ACS/certifié pur