Learn More
Benzoate de sodium, N.F. - F.C.C., J.T.Baker™
167.00€ - 754.00€
Identifiants chimiques
CAS | 532-32-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H5NaO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 144.11 |
Numéro MDL | MFCD00012463 |
Clé InChI | WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium benzoate, benzoic acid, sodium salt, benzoic acid sodium salt, sobenate, antimol, benzoate sodium, benzoate of soda, benzoate, sodium, natrium benzoicum, caswell no. 746 |
CID PubChem | 517055 |
Nom IUPAC | Benzoate de sodium |
SMILES | [Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15538134
|
Avantor J.T.Baker
3500-01 |
500 g | Flacon en verre ambré à col large |
167.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15548134
|
Avantor J.T.Baker
3500-05 |
2.5 kg | Flacon poly |
754.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Identifiants chimiques
532-32-1 | |
144.11 | |
WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M | |
517055 | |
[Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1 |
C7H5NaO2 | |
MFCD00012463 | |
sodium benzoate, benzoic acid, sodium salt, benzoic acid sodium salt, sobenate, antimol, benzoate sodium, benzoate of soda, benzoate, sodium, natrium benzoicum, caswell no. 746 | |
Benzoate de sodium |
Spécification
Sodium Benzoate | |
C7H5NaO2 | |
sodium benzoate, benzoic acid, sodium salt, benzoic acid sodium salt, sobenate, antimol, benzoate sodium, benzoate of soda, benzoate, sodium, natrium benzoicum, caswell no. 746 | |
[Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1 | |
144.11 | |
144.11 | |
1L = 1.44kg |
532-32-1 | |
MFCD00012463 | |
WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M | |
Benzoate de sodium | |
517055 | |
FCC / NF |