Learn More
Benzoate de sodium, N.F. - F.C.C., J.T.Baker™
Code produit. 15548134
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Flacon poly
Identificadores de productos químicos
CAS 532-32-1
Formule moléculaire C7H5NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 144.11
Numéro MDL MFCD00012463
Clé InChI WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium benzoate, benzoic acid, sodium salt, benzoic acid sodium salt, sobenate, antimol, benzoate sodium, benzoate of soda, benzoate, sodium, natrium benzoicum, caswell no. 746
CID PubChem 517055
Nom IUPAC Benzoate de sodium
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Sodium Benzoate
Quantité 2.5 kg
Poids de la formule 144.11
Qualité FCC / NF
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 1.44kg